主要文件
54281-U
Supelco
Supelclean Ultra 2400 solid phase extraction (SPE) Tubes
volume 3 mL, pkg of 54
别名:
Supelclean Ultra
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
产品名称
Supelclean Ultra 2400, volume 3 mL, pkg of 54
產品線
Supelclean
品質等級
成份
bed A, 270 mg
bed B, 225 mg (Z-Sep)
包裝
pkg of 54
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
基質活性組
C18 bonding
PSA bonding
carbon bonding
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelclean PSA, Discovery® C18, and Spherical Carbon
该多床固相萃取(SPE)柱芯,设计用于在农药残留分析之前清除难处理基质的提取物,如干商品(茶叶、香料、咖啡等),通常通过GC/MSMS和LC/MS/MS进行。这些类型的样品可能含有颜料和油,使用标准QuEChERS清洁剂可能无法进行充分清洁。
顶床由PSA/C18和石墨化球形碳的混合物组成。 PSA去除酸性干扰,C18保留一些疏水干扰,碳去除色素。该柱芯中使用的碳种类经过精心设计,可去除足够的色素,同时可更好地回收具有平面结构的化合物。柱芯底部含有Z-Sep,这是一种氧化锆涂层二氧化硅。 Z-Sep去除油性残留物,并提供额外的色素去除。
该柱芯可用于清除要通过GC或HPLC进行分析的乙腈提取物。
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.