产品名称
Supelclean™ EZ-POP NP小柱, volume 12 mL, pkg of 20
材料
polypropylene tube
品質等級
產品線
Supelclean™
成份
bed A, 1.25 g (Supelclean™ LC-Florisil®)
bed b, 1.25 g (Z-Sep/C18)
包裝
pkg of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
12 mL
基質活性組
C18 bonding phase
florisil bonding phase
zirconia bonding phase
應用
food and beverages
一般說明
样品基质相容性 :油类
- 含有 LC-Florisil ®(上层)和 Z-Sep/C18(下层)SPE 吸附剂的双层 SPE,通过 PE 熔块分离。
- 开发用于在分析来自石油基质的非极性持久性有机污染物 (POP) 时提供优越的清理。
- 脂肪基质优先保留在滤芯中,而非极性 POP 用乙腈清洗。
这种多床固相萃取 (SPE) 小柱设计用于从橄榄油和玉米油等食用油基质中提取非极性持久性有机污染物 (POP),特别是重和轻的多环芳烃 (PAHs)。当使用乙腈清洗多环芳烃时,脂肪基质优先保留在滤芯中。所得浸提液适用于 GC-MS 或 HPLC-FLD 分析。SPE 小柱的顶层由 Florisil ® 组成,这是一种极性吸附介质,可与极性官能团(如酸和醇)相互作用。底层由 Discovery ® DSC-18 和 Z-Sep 吸附剂组成。C18 通过疏水作用结合脂肪基质。Z-Sep 是一种氧化锆涂层二氧化硅,作为 Lewis 酸,与脂肪酸、单甘油酯和甘油二酯中的 OH 和 COOH 基团内的氧相互作用。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
实验方案
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
相关内容
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相萃取技术可为色谱分析纯化样品,改善数据质量并保护分析色谱柱。