Merck
217506
Supelco
AmberChrom 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberchrom 50WX8, hydrogen form, 100-200 mesh
描述
cross-linkage 8%
品質等級
形狀
beads
濕度
50-58%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
100-200 mesh
容量
1.7 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Amberlite­ HPR4800 Cl氢形式可用作汽提塔树脂,且可在用完后通过0.25N硫酸再生。Amberlite HPR4800 Cl氢形式可用作催化剂。它用于除去上清部分样品中的离子进行纸层析。
應用
Amberlite HPR4800 Cl氢形式可用于TLC、纸色谱法和LPLC的分离培养基。
用于精细化学品和药物分离的强酸性阳离子交换树脂;符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
其他說明
该树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)