材料
PTFE frit
品質等級
agency
suitable for EPA 533
產品線
Visiprep™
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
相容性
for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)
technique used for transfers 4 large volume samples
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于多种液体样品的连续"不干预"直接输送
Visiprep 大容量采样器可让您从任何样品容器向 Visiprep 真空固相萃取装置上的常规固相萃取管直接输送低粘度样品。
有两种采样器。一种采样器具有与 12mL、20mL 或 60mL 聚丙烯固相萃取管兼容的三个管接头。在 12 位 Visiprep 固相萃取装置上同时萃取 12 个样品需要四个这种采样器。另一种采样器有用于 3mL 或 6mL 固相萃取管的四个管接头。要同时萃取 12 个样品,需要三个此种采样器。
该采样器包括 1/8 英寸的 PTFE 管,一端有螺纹,另一端有不锈钢沉子。要使用该采样器,将配重的一端伸入样品容器中,直至接触到底部。将管接头插入 Visiprep 固相萃取装置上预处理好的固相萃取柱中。打开到 Visiprep 固相萃取装置的真空和流量控制阀,样品将被送往固相萃取柱。每个管的流速可通过流量控制阀来独立控制。采样器上的螺纹紧固件和 PTFE 管路都以不同颜色进行区分,以便于样品识别。
也适用于 Preppy 真空固相萃取装置。
注:Visiprep 大容量采样器只能结合聚丙烯固相萃取管使用。必须配备具有长杆流量控制旋钮的备用固相萃取装置才能使用 12 mL、20 mL 或 60 mL 固相萃取柱。
Visiprep 大容量采样器可让您从任何样品容器向 Visiprep 真空固相萃取装置上的常规固相萃取管直接输送低粘度样品。
有两种采样器。一种采样器具有与 12mL、20mL 或 60mL 聚丙烯固相萃取管兼容的三个管接头。在 12 位 Visiprep 固相萃取装置上同时萃取 12 个样品需要四个这种采样器。另一种采样器有用于 3mL 或 6mL 固相萃取管的四个管接头。要同时萃取 12 个样品,需要三个此种采样器。
该采样器包括 1/8 英寸的 PTFE 管,一端有螺纹,另一端有不锈钢沉子。要使用该采样器,将配重的一端伸入样品容器中,直至接触到底部。将管接头插入 Visiprep 固相萃取装置上预处理好的固相萃取柱中。打开到 Visiprep 固相萃取装置的真空和流量控制阀,样品将被送往固相萃取柱。每个管的流速可通过流量控制阀来独立控制。采样器上的螺纹紧固件和 PTFE 管路都以不同颜色进行区分,以便于样品识别。
也适用于 Preppy 真空固相萃取装置。
注:Visiprep 大容量采样器只能结合聚丙烯固相萃取管使用。必须配备具有长杆流量控制旋钮的备用固相萃取装置才能使用 12 mL、20 mL 或 60 mL 固相萃取柱。
應用
Visiprep™大容量采水器被用来提取和确定水中的雌激素酮。使用的是固相提取物-酶-连接免疫吸附分析(SPE-ELISA)。它还可以用来从雨水样本中提取极性杀虫剂,在提取分析中使用LC-MS-MS联合电喷雾电离。
法律資訊
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Journal of chromatography. A, 957(1), 27-36 (2002-07-10)
A new LC-MS-MS method for analysis of rainwater has been developed and validated for 53 pesticides, degradation products of pesticides and selected nitrophenols. The method was used to monitor the concentration of pesticides in rainwater at one location near Roskilde
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.