Merck
57061
Supelco
Supelclean LC-WCX 固相萃取管
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
polypropylene tube
產品線
Supelclean
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pkg of 54 ea
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
基質
silica gel
基質活性組
WCX phase
carboxylic acid
直徑
40-45 μm
孔徑
60 Å
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelclean LC-WCX SPE管用于从非水样品中吸附中等极性至极性化合物。
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.