主要文件
57228-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX 固相萃取散装填料
pkg of 100 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
包装
pkg of 100 g
质量水平
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
基质活性基团
carboxypropyl bonding
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
一般描述
助留机理:阳离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
  • 多点键合的乙二胺三乙酸相,pKa 为 4.8
  • 反离子为 Na+
  • 离子交换能力为 ~0.15 毫当量/克。
  • pH 值为 6.8 或更大时带负电荷
  • pH 值为 2.8 或更小时可使该相为中性不带电,从而更加容易地洗脱只在极强碱性条件下才能呈中性的强阳离子分析物
  • 通常用于处理在强阳离子交换剂上不可逆保留的极强阳离子(高 pKa)化合物
·
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.