材料
polypropylene tube
產品線
Supelclean™
特點
endcapped
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pkg of 54 ea
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
基質活性組
SCX phase
SCX
直徑
40-45 μm
孔徑
60 Å
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
ion exchange
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Supelclean™ LC-SCX SPE小柱可用于固相萃取以下成分:
- 饲料样品中的西咪特罗、沙丁胺醇、特布他林和莱克多巴胺,然后通过超高效液相色谱-荧光检测(UPLC-FLD)测定。
- 减肥食品中的掺假品,然后通过气相色谱-电子冲击串联质谱法(GC-EI-MS/MS)进行定量。
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
A GC-EI-MS-MS Method for Simultaneous Determination of Seven Adulterants in Slimming Functional Foods.
Journal of Chromatographic Science, 50(10), 928-933 (2012)
Simultaneous determination of cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed by SPE coupled to UPLC.
Chromatographia, 73(3-4), 243-249 (2011)
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门