主要文件
54987
Holder and Coupler for Legacy HPLC Guard Columns
pkg of 1 ea, for use with non-Supelco Guard Cartridges (not TSKgel Guard Cartridges)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
产品名称
独立式保护柱套(带 PEEK 连接器), for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
相容性
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
一般描述
手紧式设计连接高效液相色谱柱,高效液相色谱柱使用 1/16 英寸 10-32 Valco 兼容的接头,底座距离为 0.074 英寸。也用作 Stand-Alone 保护柱柱套(产品目录 No. 54987)中提供的 PEEK 连接件的备件。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)