主要文件
59304-U
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
别名:
SUPELCOGEL 6%交联HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOGEL H,6% 交联, HPLC 色谱柱, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L17
产品线
SUPELCOGEL
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
参数
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 7.8 mm
基质
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分离技术
ion exclusion
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SUPELCOGEL色谱柱包含磺化二乙烯基苯树脂,共有6种阳离子形式,且每种都具有独特的选择性,可用于糖类或有机酸的分析。虽然在不同种类的糖中化学和物理性质没有显著变化,但是碳水化合物的HPLC分离取决于构象、构型和色谱柱类型的差异。
法律信息
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保护柱套
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)