主要文件
59319
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
SUPELCOGEL H 保护柱, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L17
制造商/商品名称
SUPELCOGEL
参数
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 4.6 mm
粒径
9 μm
相容性
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
分离技术
ion exclusion
一般描述
SUPELCOGEL H 保护柱用于保护SUPELCOGEL 离子排阻柱(5 cm x 4.6 mm 柱,9 μm 颗粒)。
保护柱为分析柱提供物理(过滤)和化学保护。SUPELCOGEL H 保护柱用于保护SUPELCOGEL C-610H 和SUPELCOGEL H 柱。
其他说明
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
法律信息
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.