主要文件
54986
Coupler for Legacy HPLC Guard Column Holder
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
产品名称
PEEK 连接件备件, PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
物料
PEEK
包装
pkg of 1 ea
技术
HPLC: suitable
内径 × 外径 × 总长度
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
配件
10-32 male (Valco-compatible)
相容性
Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987)
for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.)
分离技术
chiral
一般描述
手紧式设计连接高效液相色谱柱,高效液相色谱柱使用 1/16 英寸 10-32 Valco 兼容的接头,底座距离为 0.074 英寸。也用作 Stand-Alone 保护柱柱套(产品目录 No. 54987)中提供的 PEEK 连接件的备件。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)