主要文件
Z227137
Nucleosil® 保护柱
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
品質等級
產品線
Nucleosil®
特點
endcapped
包裝
pkg of 4 ea
製造商/商標名
Nucleosil®
標籤範圍
15% Carbon loading
參數
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
相容性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For all guard cartridges listed here use holder 54987
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)