物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
质量水平
产品线
Supelclean™
组成
bed A, 500 mg (Supelclean™
Envi-Carb-II SPE)
bed B, 300 mg (Supelclean™
PSA SPE)
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质活性基团
PSA phase
carbon phase
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:反相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
样品基质相容性:有机或含水溶液
- 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 PSA(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
- 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
- ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
- Supelclean PSA 为聚合键合的乙二胺-N-丙基相(同时含有伯胺和仲胺)。
- Supelclean PSA 对于脂肪酸、有机酸以及某些极性色素和糖类具有强亲和性和高容量。
- 通过 GC-FID 和 GC-MS 测试其出色的净化效果
法律信息
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持