Merck
54216-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 固相萃取管
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 20 mL, pk of 20
别名:
Envicarb/NH2 固相萃取管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
成份
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
包裝
pk of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
20 mL
基質活性組
aminopropyl phase
carbon phase
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 LC-NH2(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
  • 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
  • ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
  • Supelclean LC-NH2 为氨丙基相,可保留食品基质中普遍存在的脂肪酸、有机酸以及一些极性色素和糖类
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.