主要文件
54024-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 固相萃取管
bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), volume 6 mL, pkg of 300 ea
别名:
碳/NH2固相萃取小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
包装
pkg of 300 ea
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质活性基团
aminopropyl phase
carbon phase
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:反相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 LC-NH2(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
  • 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
  • ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
  • Supelclean LC-NH2 为氨丙基相,可保留食品基质中普遍存在的脂肪酸、有机酸以及一些极性色素和糖类
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
相关内容
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相萃取技术可为色谱分析纯化样品,改善数据质量并保护分析色谱柱。