产品名称
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Ascentis®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
3 cm × 4.6 mm
表面积
90 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.7 μm
孔径
160 Å
工作pH范围
1-9
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
法律信息
保护柱套
应用
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持