product name
甲醇, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
品質等級
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
技術
UHPLC: suitable
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
该产品可用作溶剂用于以下研究:
- 环境水样中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的高分辨率质谱分析
- 污水污泥和土壤样品中全氟辛烷磺酸和/或全氟辛烷磺酸(PFOS)的UHPLC-MS/MS研究
特點和優勢
- UHPLC-MS和UHPLC-UV适用性的测试和指定:用于分析灵活性
- 正负电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离-质谱法(APCI-MS)中所有重要MS模式分析的最低检出量和置信度的规定质量(测试1)。
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- 最低杂质分布:用于无干扰基线(测试2)
- 通过0.2 μm过滤器微滤(测试3)以提供:
—降低柱堵塞的风险
- 采用硼硅酸盐玻璃瓶封装,尽可能降低金属离子污染
- 最低水平的微量金属杂质,形成最少的金属离子加合物
- UHPLC-MS溶剂系列中最低水平的聚乙二醇(PEG)杂质(PEG S/N信噪比<50)
分析報告
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.