产品名称
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Ascentis®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 2.1 mm
表面積
90 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
160 Å
工作pH值範圍
1-9
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
相關產品
防護柱套
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.