Agency
suitable for GB 5009.253-2016
质量水平
产品线
Supelclean™
包装
pkg of 100 g
标记范围
17% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C18 (octadecyl) bonding
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
PFAS testing
food and beverages
分离技术
reversed phase
相关类别
一般描述
保留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
- 多点键合,十八烷基 (17%C)(封端)
- 非常适用于从含水环境样品中净化、萃取和浓缩污染物
- 更高的 17%C 含量可得到更大的键合能力以及更高的回收率
- 更高的碳含量也可提供更好的耐极端 pH 条件的性能
- 用于从废物中提取除草剂、杀真菌剂和杀虫剂
法律信息
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.