主要文件
97727-U
Supelco
C18 Silica Gel Inorganic Adsorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 100g
别名:
反相树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NC.05
产品名称
C18 球形硅胶, pkg of 100 g
等级
high-purity grade
表单
powder
特点
endcapped
包装
pkg of 100 g
技术
LPLC: suitable
表面积
480 m2/g
基质
Silica
基质活性基团
C18
粒径
200-400 mesh
40-75 μm
孔径
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
分离技术
reversed phase
一般描述
高纯度等级的硅胶水分含量低、粒径分布窄、杂质少且批次间一致性大,可提高分离过程的可重复性。适用所有类型低压、中压和快速柱色谱。它可用于对各种合成化合物和天然化合物进行除杂和纯化。球形颗粒带来更均匀的填充特性,产生更尖锐的吸附峰和洗脱曲线。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sekar Jinendiran et al.
Bioorganic chemistry, 103, 104149-104149 (2020-08-31)
Inflammation is pivotal for the development of gastrointestinal cancer and linked to poor survival and limited therapeutic options. In this study, six structurally different carotenoids were isolated and identified from the methanolic extract of Exiguobacterium acetylicum S01 namely lycopene (Car-I)