主要文件
52579-U
Supelco
Supelclean PSA SPE 管
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
别名:
PSA SPE小柱管,6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
质量水平
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
标记范围
8.4% C loading
3.3% N loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
500 m2/g
体积
6 mL
表面覆盖度
surface coverage 2.35 μmol/m2
基质
silica gel base material (irregularly shaped)
基质活性基团
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
容量
0.98-1.05 meq/g capacity
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:正相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 聚合键合的乙二胺-N-丙基相,同时含有伯胺和仲胺。
  • pKa 为 10.1 和 10.9 的弱阴离子交换剂
  • 就选择性而言,与氨丙基固相萃取相 (NH2) 类似,但由于存在仲胺(0.98-1.05 毫当量/克),所以容量更大
  • 当进行食品中的多残留杀虫剂分析时,其强亲和性和高容量可用于去除脂肪酸、有机酸和一些极性色素及糖类
  • 该产品可降低食品气相色谱分析过程中出现的基质增强效应的影响
  • 通过 GC-FID 和 GC-MS 测试其出色的净化效果
  • 配体的双齿性质可用于螯合
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
respiratory tract irritation
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.