主要文件
505005
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L60
质量水平
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
标记范围
11% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面积
200 m2/g
表面覆盖度
2.6 μmol/m2
杂质
<10 ppm metals
基质
silica gel, high purity, spherical base material
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
孔径
180 Å
工作pH范围
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度
  • 与 C18 柱相比具有独特的选择性
  • 柱效高,峰形良好
  • 疏水性比 C18 柱弱
  • 可兼容 100% 的含水流动相
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in