Merck
33304
Mininert®阀,螺纹
for use with 24/400 mm thread, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32060101
材料
white PTFE valve
包裝
pkg of 12 ea
應用
environmental
相容性
for use with 24/400 mm thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些阀门非常易于使用。
1.按下绿色按钮,打开阀门
2.用针头刺穿隔垫并取样
3.取下针头,并推动关闭
优势包括:
  • PTFE构造具有惰性。PTFE可用于酸和有机溶剂中。
  • 良好的密封性,可在低压下容纳大多数挥发性液体和气体
  • Mininert 阀可在最高105°F的温度下使用。
  • 0.036英寸(0.9mm)的开口可容纳最大20号针头
硅胶隔垫,红色
應用
Mininert®阀可用于密封装有浓缩培养物的螺纹侧臂固定锥形瓶。在用于从活性污泥中分离细菌的富集培养技术中,能够降解混合物中的各种芳烃,如乙苯(EBZ),邻、间和对二甲苯、萘、异丙苯(IPB)、苯乙烯(STYR),1,2,4-和1,3,5-三甲基苯(TMB)、2-氯甲苯和1,2-、1,3-和1,4-二氯苯(DCB)作为碳和能量的来源。
Mininert 阀为用于样品瓶和其他容器的密封瓶盖。包括钳口和螺口两种型号。只有 PTFE 和玻璃接触到容器中的物质。它们为以下应用的理想瓶盖:
  • 校正标准品
  • 对空气或水分敏感的流体
  • 衍生试剂
  • 挥发性化学品
其他說明
Mininert 阀的最高使用温度为 105°F。当 Mininert 阀在高温下使用时,使其温度降低到室温可造成阀的轻微渗漏。
法律資訊
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Joseph G Leahy et al.
FEMS microbiology ecology, 43(2), 271-276 (2003-03-01)
The well-characterized toluene-oxidizing bacteria Pseudomonas putida PaW1, P. putida F1, P. mendocina KR1, Burkholderia cepacia G4, B. cepacia JS150, and Ralstonia pickettii PKO1, as well as several strains of bacteria isolated from activated sludge, were examined for their ability to
Tao Liu et al.
Scientific reports, 7(1), 12913-12913 (2017-10-12)
Phosphine (PH