物料
red silicone septa
包装
pkg of 50 ea
长度 × 外径
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
应用
environmental
一般描述
用于Mininert®阀的Mininert®阀替换隔片可用于螺旋盖和压接顶部小瓶。
法律信息
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
自备
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3