物料
white PTFE valve
包装
pkg of 12 ea
相容性
for use with 15/425 mm thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些阀门非常易于使用。
1.按下绿色按钮,打开阀门
2.用针头刺穿隔垫并取样
3.取下针头,并推动关闭
优势包括:
硅胶隔垫,红色
1.按下绿色按钮,打开阀门
2.用针头刺穿隔垫并取样
3.取下针头,并推动关闭
优势包括:
- PTFE构造具有惰性。PTFE可用于酸和有机溶剂中。
- 良好的密封性,可在低压下容纳大多数挥发性液体和气体
- Mininert 阀可在最高105°F的温度下使用。
- 0.036英寸(0.9mm)的开口可容纳最大20号针头
硅胶隔垫,红色
应用
Mininert 阀为用于样品瓶和其他容器的密封瓶盖。包括钳口和螺口两种型号。只有 PTFE 和玻璃接触到容器中的物质。它们为以下应用的理想瓶盖:
- 校正标准品
- 对空气或水分敏感的流体
- 衍生试剂
- 挥发性化学品
其他说明
Mininert 阀的最高使用温度为 105°F。当 Mininert 阀在高温下使用时,使其温度降低到室温可造成阀的轻微渗漏。
法律信息
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
自备