主要文件
Z115088
Sigma-Aldrich
V-Vials® 螺纹口样品瓶,带实心瓶盖
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特点
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 12 ea
盖子尺寸
15-415
直径× 高度
17 mm × 61 mm
体积
2 mL
配件
thread for 15-415
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带刻度。可高温高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。苯乙烯-丁二烯橡胶衬垫。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
法律信息
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)