物料
white PTFE/silicone plug (with slit)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 5.4 mm × 10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
新型的 12mm 聚乙烯绿色瓶塞 (29088-U) 是专门为配合需要密封的 Versa Vial 而设计的。瓶塞的圆锥形星爆设计可以实现针头穿刺自动定心,并且延长的突出部位有助于针头插入和移出样品瓶。
Versa Vial 的软瓶塞是专门为卡口样品瓶颈杆开口设计的,有多种材质可供选择,用于自动进样器系统时,可以提供最大的样品相容性。
氯丁橡胶和聚四氟乙烯/硅胶瓶塞可加压加热。
Versa Vial 的软瓶塞是专门为卡口样品瓶颈杆开口设计的,有多种材质可供选择,用于自动进样器系统时,可以提供最大的样品相容性。
氯丁橡胶和聚四氟乙烯/硅胶瓶塞可加压加热。
法律信息
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3