主要文件
24712
Supelco
螺纹口聚丙烯样品瓶
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
natural polypropylene vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
0.1 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)