主要文件
29083-U
Supelco
VersaVial
volume 2 mL, clear glass vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
clear glass vial
特点
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
体积
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
与大多数自动进样器兼容
  • 压盖样品瓶方便易用
  • 样品安全
  • 增强了空瓶的安全性
Versa VialsTM 不仅具有套管瓶的易用性,而且采用了 12×32mm 螺纹盖和钳口密封自动进样器样品瓶,具有很强的仪器兼容性。它们可以和大多数自动进样器一起使用,包括 Agilent、CTC、Finnegan、PerkinElmer、Varian 和 Waters Alliance 仪器的自动进样器。
Versa Vial 的细长花瓶式颈杆为多种机械臂设置提供了便利,同时还具有较宽的 9mm 开口。这种广口设计为自动进样器样品瓶提供了最大的目标区域,并且可以用吸管方便地将样品加入样品瓶。
法律信息
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)