Merck
27253
Supelco
自动进样器卡口聚丙烯微量样品瓶
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
材料
natural polypropylene vial
特點
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.75 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)