主要文件
22313-U
可调式手动钳口封盖器
Hand crimper, adjustable, for use with 11mm crimp top vials, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
包装
pkg of 1 ea
相容性
for use with 11mm crimp top vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
如果在分析中使用不同厚度的隔垫,手动钳口封盖器是理想的选择。该产品可根据隔垫厚度变化进行调节。
在建议使用较薄隔垫(1.0-1.5mm 厚度)的固相微萃取应用中,该产品极其有用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)