主要文件
27058
Supelco
2mL 12×32mm 透明玻璃钳口样品瓶
clear glass vial (large opening), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
clear glass vial (large opening)
特点
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
2 mL
颜色
clear
配件
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
需要 11mm 密封垫的钳口样品瓶具有多种样式。这些样品瓶具有固体玻璃底部,并可选择 4.6 或 6.0mm 内径开口。更大的开口意味着针插入的目标区域更大。这些样品瓶的钳口密封盖有多种颜色供选择。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)