Merck
23207
Supelco
节省空间型存放架
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
别名:
用于放置色谱样品瓶的聚乙烯瓶架,每盒 5 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
red polypropylene rack
描述
vial size: 2 mL
特點
positions 50 vials per rack
包裝
pkg of 5 ea
管架長度 × 寬度 × 高度
192 mm × 100 mm × 23 mm
孔開口
12.5 mm
相容性
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在您的螺旋盖和压接密封瓶中对样本进行经济而便捷的储存。当空管或满管时都可被堆叠。可 120°C 高温高压灭菌。每箱含有 5 组。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)