主要文件
Z291587
Supelco
自动进样器样品瓶,12×32mm 标准口
volume 2 mL, amber glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
amber glass vial
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
2 mL
2 mL
配件
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由硼硅酸盐玻璃制成。样品瓶采用 11mm 铝质瓶盖。(请单独订购)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)