Merck
ZRB2383
Sigma-Aldrich
抗-GFAP抗体,克隆2E8,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
GFAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2E8, monoclonal
recombinant monoclonal
描述
2E8 Clone
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 49.88 kDa
observed mol wt ~51 kDa
物種活性
human, rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GFAP(2670)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆2E8是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)。它靶向C端区域的11个氨基酸的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应人神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)的C端区域的11个氨基酸。
應用
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在人脑和大鼠脑组织切片中检测到GFAP。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在C6胶质母细胞瘤细胞和大鼠神经胶质前体细胞的原代培养物中检测到GFAP。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在大鼠脑和人脑组织切片中检测到GFAP。
抗GFAP,克隆2E8,ZooMAb,目录号ZRB2383,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP),并已测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)、免疫荧光和蛋白质印迹。
標靶描述
胶质原纤维酸性蛋白(UniProt:P14136;又称GFAP)是由人的GFAP基因(基因ID:2670)所编码的。GFAP是一种III类中间丝,可作为细胞特异性标记物,可将星形胶质细胞与其他神经胶质细胞区分开。在中枢神经系统外未检测到GFAP。它在缺乏纤连蛋白的细胞中表达。GFAP是星形胶质细胞损伤的良好标志,其水平持续上调。在啮齿动物和人类中,GFAP水平也显示出随着年龄的增长而上调。因此,它可以作为大脑衰老的替代标志。GFAP具有相对较慢的代谢更新速率,这与其结构作用是一致的。GFAP由三个不同的区域组成:N端头部区域,中心ROD区域和C端尾部区域。ROD区域在中间丝蛋白之间高度保守。但是,头部和尾部区域的大小和氨基酸序列可以有很大差异。已经描述了通过选择性剪接产生的GFAP的三种不同亚型。已知GFAP基因的突变会导致亚历山大病,其特征是中央髓鞘逐渐衰竭,通常在头十年内导致死亡。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为30 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Xin Yi Ng et al.
NPJ Parkinson's disease, 9(1), 26-26 (2023-02-16)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by defective dopaminergic (DAergic) input to the striatum. Mutations in two genes encoding synaptically enriched clathrin-uncoating factors, synaptojanin 1 (SJ1) and auxilin, have been implicated in atypical Parkinsonism. SJ1 knock-in (SJ1-KIRQ) mice
相关内容
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.
选择更绿色环保的ZooMAb® 重组抗体,助力科研可持续发展。该重组抗体不含BSA和载体,采用低废料的包装运输,可在不影响性能的情况下最大限度提高稳定性。