生物来源
goat
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
rat
技术
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GFAP(2670)
一般描述
具有特征性 10 nm 直径的中间丝(IFs)是一种按超微结构、免疫学和生物化学标准定义的独特分子异质性细胞骨架丝。中间丝与细胞的其他细胞骨架成分(即微管和微丝)明显不同,且是大多数真核细胞的成分。胶质纤维酸性蛋白(GFAP)(分子量为 50 kDa)存在于中枢神经系统的星形胶质细胞和室管膜细胞中。它发现于各种其他细胞类型,包括星状细胞、软骨细胞、骨细胞、角质形成细胞、Leydig细胞和成纤维细胞。GFAP 参与有丝分裂、细胞与细胞的相互作用和通讯。
山羊多克隆抗 GFAP 抗体与大鼠、犬、人和小鼠胶质纤维酸性蛋白反应。
免疫原
基于NP_002046.1、序列 C-dgvikeskqehkd 来自蛋白质序列的 C 末端的肽。
应用
采用山羊抗GFAP多克隆抗体标记胶质纤维酸性蛋白,从而通过免疫印迹和免疫组化(IHC)技术进行检测和定量。它用作确定细胞中胶质纤维酸性蛋白:细胞通讯、有丝分裂和细胞结构的作用的探针。抗 GFAP 抗体已经证明是一种有价值的工具,用于正常中枢神经系统组织、某些肿瘤和胶质细胞抗原转移灶中 GFAP 的免疫细胞化学定位,以及培养哺乳动物细胞的免疫荧光标记。
生化/生理作用
胶质纤维酸性蛋白 (GFAP) 与脑肿瘤的进展有关,它在脑肿瘤中的基因表达有见提高。Gfap可维持细胞的稳定性和形态。中枢神经系统 (CNS) 损伤会使循环Gfap的水平上升。Gfap介导星形胶质细胞和神经胶质细胞的迁移、发育、有丝分裂和信号传导。GFAP基因突变可导致神经功能障碍和亚历山大症,亚历山大症特征为Rosenthal纤维积聚。
特点和优势
请在保持内心完全平静的情况下评估我们的抗体。如果抗体在您的使用中不起作用,我们将全额退款或提供新的抗体。了解更多。
外形
以0.5mg/mL的浓度溶于含有0.02%叠氮化钠和0.5%牛血清白蛋白的Tris盐水中的形式提供。
免责声明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
A novel functional polymorphism of GFAP decrease glioblastoma susceptibility through inhibiting the binding of miR-139
Wang J, et al.
Aging, 10(5), 988-988 (2018)
Corinne Orlemann et al.
Advanced healthcare materials, 13(15), e2304169-e2304169 (2024-02-07)
Brain interfaces that can stimulate neurons, cause minimal damage, and work for a long time will be central for future neuroprosthetics. Here, the long-term performance of highly flexible, thin polyimide shanks with several small (<15 µm) electrodes during electrical microstimulation of
Emerson Krock et al.
Osteoarthritis and cartilage, 26(9), 1236-1246 (2018-06-18)
Intervertebral disc degeneration is a leading cause of chronic low back pain (LBP) but current treatment is limited. Toll-like receptors (TLRs) on disc cells are activated by endogenous extracellular matrix (ECM) fragments and modulate degeneration in vitro. This study investigated whether
Post-mortem serum concentrations of GFAP correlate with agony time but do not indicate a primary cerebral cause of death
Breitling B, et al.
Testing, 13(10), e0205323-e0205323 (2018)
Crystal structure of the human glial fibrillary acidic protein 1B domain
Kim B, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(4), 2899-2905 (2018)