包装
pack of 10 mL
制造商/商品名称
Corning 354234
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
质量控制
通过小鼠抗体产物(MAP)检测进行常规小鼠菌落病原体筛选
对多种病原体进行广泛的PCR检测,证明细菌、真菌和支原体皆为阴性
通过Lowry方法测定蛋白浓度
通过鲎试剂(LAL)试验测定内毒素水平
在37°C下进行14天Matrigel基质胶稳定性测试
利用神经突生长试验测定各批次的生物活性
资料(或数据)来源
Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肉瘤
制备和储存
-20°C保存。避免多次冻融循环。
应用
细胞生长和分化
代谢和毒理学研究
侵袭试验
体外和体内血管生成分析
免疫抑制小鼠中的体内血管生成和肿瘤增强研究
仅限加利福尼亚客户:警告 有关加州65号提案(Proposition 65)的更多信息,参见化学品安全技术说明书(SDS)15章或替代书(Letter in Lieu)。
法律信息
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
商品
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
水凝胶是最常用的 3D 细胞培养系统。了解关于该技术的更多信息(什么是水凝胶?如何使用水凝胶?)
实验方案
Learn how the Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix can be used to boost your 3D Cell Culture activities.
Learn the results that come from changing the protein concentration of Corning® Matrigel®.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
相关内容
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.