Merck
Z764000
MicroTissues ® 3D培养皿® 微成型球状体
size S, 16 x 16 array, fits 12 well plates
别名:
3D, 3D 细胞培养
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.14
材料
spherical
尺寸
S
無菌
sterile; autoclaved
特點
lid: no
16 x 16 array
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
MicroTissues Inc. 12-256
容積
190 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
6个可高温灭菌的精密微型模具,可浇筑3D培养皿,用于培养形成微小的球状体。3D培养皿用于放在12孔板中使用。每个微型模具按16 x 16阵列形成256个圆形凹槽。
  • 每个3D培养凹槽的标称直径:300 μm x D 800 μm
  • 微型模具还能形成用于细胞接种的单个腔室
当从微型模具中取出胶凝的琼脂糖后,将其转移到标准12孔或24孔组织培养皿中,并用细胞培养基平衡。
由于琼脂糖是透明的,因此,使用标准倒置显微镜结合相差、明场或荧光显微术,能够轻松观察到在每个琼脂糖微孔底部形成的球状体或微组织。
  • 微型模具最多可重复使用12次,并且可以进行标准蒸汽高压灭菌(30分钟,干循环)
  • 微型模具应储存在有盖容器中,以保持无菌并避免在其小部件上积聚灰尘或纤维
  • 任何用于细胞观察或成像且具有足够放大倍数和分辨率的显微镜,均适用于3D培养皿产品
法律資訊
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Minjae Kim et al.
Journal of cell science, 132(19) (2019-09-08)
Cultured rat primitive extraembryonic endoderm (pXEN) cells easily form free-floating multicellular vesicles de novo, exemplifying a poorly studied type of morphogenesis. Here, we reveal the underlying mechanism and the identity of the vesicles. We resolve the morphogenesis into vacuolization, vesiculation