一般描述
从微型模具中取出凝胶状琼脂糖后,将其转移到标准的 12 孔或 24 孔组织培养皿中,并用细胞培养基平衡。
由于琼脂糖透明,因此可以使用标准倒置显微镜(相差、明场或荧光显微镜)轻松观察每个琼脂糖微孔底部形成的球体或微组织。
由于琼脂糖透明,因此可以使用标准倒置显微镜(相差、明场或荧光显微镜)轻松观察每个琼脂糖微孔底部形成的球体或微组织。
用于12孔板的混合球体包装。六个高压灭菌的精密微型模具的混合装,用于浇铸3D培养皿以形成大小球体。用于12孔板的3D培养皿。包含3个用于制造小球体的Z764000微型模具和3个用于制造大球体的Z764019微型模具。非常适合确定哪种大小的球体适合您的实验。
特点和优势
- 微型模具可重复使用 12 次,可通过标准蒸汽高压灭菌器进行灭菌(30 分钟,干燥循环)
- 。微型模具应存放在有盖的容器中,以保持无菌状态,避免灰尘或纤维积聚在小部件上。
- 任何具有足够放大倍数和分辨率功能的显微镜(可用于细胞观察或成像)都适用于 3D 培养皿产品。
法律信息
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.