物料
clear bottom
polystyrene
round black/clear bottom
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
Specific plates for 3D cell culture
ULA (Ultra-Low Attachment surface)
包装
pkg of 10 ea
pkg of 50 ea
制造商/商品名称
Corning 3830
尺寸
384 wells
孔体积
90 μL
孔
384 wells
工作体积
20-80 μL
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
(ultra-low attachment)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
关键特征:
关键优势:
- 光学透明圆底,黑色不透明微孔板体
- 超低附着表面的共价附着减少细胞与孔表面的粘附
- 新型专有井几何形状有助于在井中心形成球体
- 独特设计,保护每个孔,尽量减少孔间串扰
关键优势:
- 所有微孔中形成均匀的单个球体
- 使每个孔中的球体居中,实现自动可视化
- 在同一微孔板中培养和分析球体,无需转移到新的微孔板中
- 易于与测试化合物/药物交换培养基或进行处理
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
商品
Discover how Corning® Spheroid Microplates played a key role in the use of use of 3D cell cultures for in vitro drug discovery assay.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D细胞培养概述。了解2D与3D细胞培养的对比结果,3D细胞培养的优势以及可用于开发3D细胞模型的技术