主要文件
CLS4527
康宁®球体微孔板
wells (1536), round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), sterile
别名:
3D cell culture plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122102
NACRES:
NB.15
物料
polystyrene
round black/clear bottom
无菌性
sterile
特点
ULA (Ultra-Low Attachment surface)
Lid Included
Recommended Medium Well Volume
Recommended Working Volume
Specific plates for 3D cell culture
制造商/商品名称
Corning 4527
尺寸
1536 wells
孔体积
(14 mL)
(1536)
适用性
suitable for (cell cuture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
关键特征:
  • 光学透明圆底,黑色不透明微孔板体
  • 超低附着表面的共价附着减少细胞与孔表面的粘附
  • 新型专有井几何形状有助于在井中心形成球体
  • 独特设计,保护每个孔,尽量减少孔间串扰
关键优势:
  • 所有微孔中形成均匀的单个球体
  • 使每个孔中的球体居中,实现自动可视化
  • 在同一微孔板中培养和分析球体,无需转移到新的微孔板中
  • 易于与测试化合物/药物交换培养基或进行处理
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Discover how Corning® Spheroid Microplates played a key role in the use of use of 3D cell cultures for in vitro drug discovery assay.