物料
clear bottom
polystyrene
round black/clear bottom
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
Specific plates for 3D cell culture
ULA (Ultra-Low Attachment surface)
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
Corning 4516
尺寸
384 wells
孔体积
90 μL
孔
384 wells
工作体积
20-80 μL
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
(ultra-low attachment)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
关键特征:
关键优势:
- 光学透明圆底,黑色不透明微孔板体
- 超低附着表面的共价附着减少细胞与孔表面的粘附
- 新型专有井几何形状有助于在井中心形成球体
- 独特设计,保护每个孔,尽量减少孔间串扰
关键优势:
- 所有微孔中形成均匀的单个球体
- 使每个孔中的球体居中,实现自动可视化
- 在同一微孔板中培养和分析球体,无需转移到新的微孔板中
- 易于与测试化合物/药物交换培养基或进行处理
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
商品
Discover how Corning® Spheroid Microplates played a key role in the use of use of 3D cell cultures for in vitro drug discovery assay.