Merck
T7009
Sigma-Aldrich
Thrombin 来源于人类血浆
lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
别名:
IIa因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
品質等級
比活性
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
分子量
37.4 kDa
雜質
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProt登錄號
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... F2(2147)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
F2基因编码凝血酶蛋白,对应于人类染色体11p11.2。
應用
人血浆凝血酶应用:
  • 溶解在CaCl2 中,并添加到聚乙二醇化的纤维蛋白原/细胞溶液中以生产纤维蛋白
  • 在孔板上聚合纤维蛋白
  • 用作蛋白酶激活受体的内源性激动剂蛋白酶:刺激细胞的PAR1、PAR3和PAR4
生化/生理作用
凝血酶是一种内源性丝氨酸蛋白酶,可刺激产生血管损伤诱导的白细胞、血小板、内皮细胞和间充质细胞。这一作用通过G蛋白偶联受体介导。它可催化纤维蛋白原在Arg−Gly键处断裂,形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。凝血酶在体内的主要形式是在肝脏中产生的酶原凝血酶原(II因子)。凝血酶原是凝血激活因子,高含量预示存在癌症的可能。凝血酶可用于切割融合蛋白。融合蛋白切割以凝血酶:融合蛋白1:500的比例进行。
选择性裂解纤维蛋白原中 Arg-Gly 键形成纤维蛋白和纤维蛋白肽 A 和 B 的丝氨酸蛋白酶。
單位定義
直接与NIH凝血酶参考标准比较而得到NIH单位表示的活性
外觀
由生理盐水柠檬酸钠缓冲液,pH 6.5,制得冻干粉
分析報告
NIH 试验步骤基于 Biggs 方法的改进,使用 0.2mL 稀释血浆(与生理盐水 1:1 混合,作为底物)和 0.1mL Biggs 凝血酶样品(稳定于 1% 缓冲白蛋白溶液中)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
其他說明
免責聲明
供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Capillary-like network formation by human amniotic fluid-derived stem cells within fibrin/poly (ethylene glycol) hydrogels
Benavides OM, et al.
Tissue Engineering: Part A, 21(7-8), 1185-1194 (2015)
Signal transduction for proteinase-activated receptor-2-triggered prostaglandin E2 formation in human lung epithelial cells
Kawao N, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 315(2), 576-589 (2005)
New vectors for high level expression of recombinant proteins in bacteria
Hakes DJ and Dixon JE
Analytical biochemistry, 202(2), 293-298 (1992)
Protease-activated receptor 3 is a second thrombin receptor in humans
Ishihara H, et al.
Nature, 386(6624), 502-502 (1997)
B J Biemond et al.
Circulation, 96(5), 1612-1615 (1997-10-07)
In many case-control as well as epidemiological studies, increased lipoprotein(a) [Lp(a)] levels are considered to constitute an independent risk factor for premature coronary artery and cerebrovascular disease. Lp(a) resembles an LDL particle with an additional linked protein [apolipoprotein(a), apo(a)], whose
商品
凝血酶因子IIa是一种内切丝氨酸蛋白酶,可选择性地裂解纤维蛋白原的Arg -Gly键,形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.