方案
≥98% (TLC)
表单
powder
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H45N7O7.ClH/c1-17(2)25(37-30(43)45-31(4,5)6)28(42)38-14-8-10-22(38)27(41)36-21(9-7-13-34-29(32)33)26(40)35-19-11-12-20-18(3)15-24(39)44-23(20)16-19;/h11-12,15-17,21-22,25H,7-10,13-14H2,1-6H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,43)(H4,32,33,34);1H
InChI key
ROQGJTZGLVLVIN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
- 在唾液蛋白cE5抑制试验中作为凝血酶的荧光底物
- 作为凝血酶荧光底物的重组E. nipponicum丝氨酸蛋白酶抑制剂抑制试验
- 作为血淋巴蛋白蛋白酶测定的底物
包装
底物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
凝血酶是一种内溶性丝氨酸蛋白酶,可选择性裂解纤维蛋白原的精氨酸-甘氨酸键,从而形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。