Merck
F3879
Sigma-Aldrich
纤维蛋白原 来源于人类血浆
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
别名:
因子I
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
human plasma
品質等級
形狀
powder
品質
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
分子量
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
濃度
50-70% protein (biuret)
技術
ELISA: suitable
溶解度
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
纤维蛋白原,或因子I,是一种血液蛋白,参与凝血并被凝血酶转化为纤维蛋白。纤维蛋白原的分子量约为340kDa
應用
纤维蛋白原用于诱导小鼠巨噬细胞释放TNF-样细胞毒因子。它应用于采用双光子聚合-微成型技术制备可控微型结构的纤维蛋白支架。
纤维蛋白原还被用于开发一种纤维蛋白原特异性三明治酶联免疫吸附试验微阵列法,用于区分血浆和血清样本。
从人血浆中提取纤维蛋白原已可用于-
  • 生产纤维蛋白水凝胶
  • 纤维间充质干细胞(间充质干细胞)软骨构建的制备
  • 用石英晶体微天平(QCM)分析PFDA-co-DEGDME(二乙二醇二甲醚)表面的蛋白排斥性能
生化/生理作用
急性期蛋白,是蛋白质凝血级联反应的一部分。
纤维蛋白原是一种急性期蛋白,是蛋白质凝血级联反应的一部分。级联反应的最终结果是产生了将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的凝血酶。凝血酶迅速蛋白水解纤维蛋白原,释放纤维蛋白肽A。这种小肽的丢失不足以使产生的纤维蛋白分子不溶解,但它倾向于与相邻的纤维蛋白和纤维蛋白原分子形成复合物。 然后凝血酶从纤维蛋白中裂解出第二种肽纤维蛋白肽B,然后形成的纤维蛋白单体自发聚合形成不溶性凝胶。聚合的纤维蛋白通过非共价键和静电力保持在一起,并被转酰胺酶,XIIIa因子稳定,XIIIa因子是凝血酶作用于XIII因子而产生的。然后不溶性纤维蛋白聚集体(凝块)和聚集的血小板阻塞受损的血管并防止进一步出血。血浆中纤维蛋白原的量可作为体内是否存在炎症过程的非特异性指标。来自任何哺乳动物来源的纤维蛋白原将被来自任何哺乳动物来源的凝血酶切割。
規格
源材料均已通过HIV和HBsAg的阴性测试。
外觀
冻干粉含~15%的柠檬酸钠和~25%的氯化钠。
重構
溶解纤维蛋白原的最佳方式就是将之置于温热的(37ºC)生理盐水上,因为纤维蛋白原不溶于水。 生理盐水的浓度可在0.85至0.9%范围内。 纤维蛋白原盐水溶液可以轻轻搅拌,但不能漩涡。 纤维蛋白原会慢慢溶解,形成一种雾状的溶液。 纤维蛋白原可经过过滤灭菌,但不能采用0.1μ的过滤器。 纤维蛋白原会慢慢溶解,形成一种雾状的溶液。 不可采用真空过滤,因为过滤过程将导致分子的破坏。
分析報告
蛋白质由双缩脲法测定
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Amphiphilic Copolymer Coatings via Plasma Polymerisation Process: Switching and Anti-Biofouling Characteristics.
Kumar V, et al.
Plasma Processes and Polymers, 8, 373-385 (2011)
Anastasia Koroleva et al.
Biofabrication, 4(1), 015001-015001 (2012-01-20)
Fabrication of three-dimensional (3D) fibrin scaffolds with tightly controllable pore sizes and interconnections has been investigated. The scaffolds were produced using a combination of two-photon polymerization (2PP) and micromolding techniques. Master structures were fabricated by 2PP and regenerated in fibrin
T Kajikawa et al.
Journal of biological response modifiers, 6(1), 88-95 (1987-02-01)
The triggering activities of heterologous fibrinogen and fibrin on endogenous production of tumor necrosis factor (TNF)-like cytotoxic factor in vivo were examined. The triggering activities of fibrinogen or fibrin from four species injected into the peritoneal cavity of C3H/He mice
Chia-Chun Chen et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 30(3), 393-400 (2012-01-24)
Extracellular matrix (ECM) is thought to participate significantly in guiding the differentiation process of mesenchymal stem cells (MSCs). In this study, we hypothesized that cartilage fragments from osteoarthritic knee could promote chondrogenesis of MSCs. Nonworn parts of cartilage tissues were
L J Walsh et al.
Journal of dental research, 65(12), 1424-1426 (1986-12-01)
T6 is an antigen which is a highly specific marker for Langerhans cells. Previous studies have demonstrated that Interleukin-1 (IL-1) and an IL-1 inhibitor (ILS) modulate T6 expression (T6E) in explant culture. The present study examined the effects of IL-1