Merck
T4132
Sigma-Aldrich
全转铁蛋白 人
≥98%
别名:
嗜铁蛋白,铁饱和
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
human
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
鐵含量
1100-1600 μg/g
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... TF(7018)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
转铁蛋白(TF)属于双环糖蛋白家族,其可结合三价铁。蛋白质的同源N-和C-叶具有存在于深隙中的单个铁结合位点。编码TF的基因位于人染色体3q22.1上。
應用
人全转铁蛋白已被用于:
  • 菌落形成检测
  • 转染的HEK-293(人胚肾)细胞或骨髓细胞中转铁蛋白的摄取和再循环
  • 制备促黄体化和非黄体化的颗粒细胞
生化/生理作用
研究表明,用全转铁蛋白(其可增加细胞内的铁水平和青蒿素衍生物)共同处理乳腺癌细胞会增加细胞的死亡。
转铁蛋白(TF)是血液中的铁转运蛋白。铁通过与循环转铁蛋白结合而在血清中进行转运,转铁蛋白又可与细胞表面上的受体进行结合。在碱性细胞外pH7.4的条件下,TF可结合一个或两个铁离子。铁结合的TF分子可与二聚体转铁蛋白受体(TfR)结合。在该pH下,TfR无法识别无铁转铁蛋白。随后便为TfR的内吞途径,其中整个复合物通过胞吞作用进入细胞内。随着细胞中pH的降低,铁会从TF中释放出来。然后复合物返回细胞表面,apo-TF分子与受体分离。
分析報告
经琼脂糖凝胶电泳纯度。
免責聲明
供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
EPCR expression marks UM171-expanded CD34+ cord blood stem cells.
Fares I, et al.
Blood, 116(4), blood-b2016 (2017)
Selective toxicity of dihydroartemisinin and holotransferrin toward human breast cancer cells.
Singh NP
Life Sciences, 21, 49-56 (2001)
Atypical serum transferrin isoform distribution in liver cirrhosis studied by HPLC, capillary electrophoresis and transferrin genotyping.
Arndt T, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 394(1-2), 42-46 (2008)
Loss of Dynamin 2 GTP ase function results in microcytic anaemia.
Brown F, et al.
British Journal of Haematology, 178(4), 616-628 (2017)
Hypoxia-inducible factor 1 mediates hypoxia-enhanced synthesis of progesterone during luteinization of granulosa cells.
Yoshioka S, et al.
Journal of Reproduction and Development, 63(1), 75-85 (2017)