Merck
T8158
Sigma-Aldrich
转铁蛋白 人
powder, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
转铁蛋白,部分饱和
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
產品線
BioReagent
化驗
≥98%
形狀
powder
濃度
~25 mM
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
溶解度
H2O: 50 mg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... TF(7018)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
转铁蛋白是具有分支糖链的糖蛋白,多肽链中具有两个铁离子结合位点。
應用
人转铁蛋白已用于:
  • 与IgG一起孵育人近端肾小管细胞 (HKC)-8个细胞,检验白蛋白特异性
  • 用作人糖原细胞培养的含血清/无人甲状腺细胞培养液的补充剂
  • 用作开发凝胶肼解法的靶糖蛋白
生化/生理作用
转铁蛋白介导铁从血浆向细胞的运输。与铁结合的转铁蛋白具有三种形式:单铁A/B转铁蛋白和二铁转铁蛋白。转铁蛋白可与特定的细胞表面受体结合,通过内吞作用内化。进入细胞后,铁被释放到细胞中,无铁转铁蛋白(也称为脱铁转铁蛋白)则通过胞吐作用释放到细胞外,而不会被降解。目前确知转铁蛋白可将铁以生理学安全有效的形式递送至细胞。
其他說明
部分铁饱和
準備報告
60℃热处理10小时。
分析報告
通过琼脂糖电泳纯化。
免責聲明
供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity
Brissot P, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(3), 403-410 (2012)
Detection of N-glycans on small amounts of glycoproteins in tissue samples and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
Yoshimura T, et al.
Analytical Biochemistry, 423(2), 253-260 (2012)
Cells: Molecules and Mechanisms, 174-174 (2009)
Martijn F Hoes et al.
European journal of heart failure, 20(5), 910-919 (2018-02-28)
Iron deficiency is common in patients with heart failure and associated with a poor cardiac function and higher mortality. How iron deficiency impairs cardiac function on a cellular level in the human setting is unknown. This study aims to determine
Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells: TSH and inhibition of nitrogen oxide synthase affect the enzyme activity and the oxygen sensitivity of the histochemical assay
Kayser L and Thomsen J
Acta Histochemica, 107(1), 31-41 (2005)
商品
转铁蛋白和其他细胞培养成分如何影响无血清、无蛋白细胞培养系统(用于生物制造包括单克隆抗体在内的异源蛋白)的性能。本页介绍转铁蛋白的体外化学和生物化学。
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.