Merck
T3309
Sigma-Aldrich
转铁蛋白 人
≥98%
别名:
转铁蛋白,部分饱和
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
human
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
鐵含量
300-600 ppm
技術
cell culture | stem cell: suitable
雜質
≤1.0 EU/mg endotoxin
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... TF(7018)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
转铁蛋白是一种分子量为80kDa的血清糖蛋白, 其半衰期为8至10天。该基因位于人染色体3q22.1上。转铁蛋白在肝细胞中表达。
應用
转铁蛋白已被用于:
  • 分离表皮干细胞和细胞扩增
  • 研究化合物处理对转铁蛋白摄取的影响
  • 转铁蛋白摄取和共聚焦成像
生化/生理作用
转铁蛋白可促进人淋巴细胞的增殖。该效果与铁含量成正比。
转铁蛋白可促进铁转运至红细胞和外周组织中。该基因的突变与转铁蛋白血症有关。转铁蛋白是胎儿发育必需的物质。它是非免疫原性的,并且转铁蛋白偶联药物可抑制心脏毒性和耐药性。
分析報告
通过琼脂糖电泳纯化。
免責聲明
供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
TFRC (transferrin receptor (p90, CD71))
Dorak MT
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)
Severe hypochromic microcytic anemia in a patient with congenital atransferrinemia
Shamsian BS, et al.
Pediatric Hematology and Oncology, 26(5), 356-362 (2009)
Nutritional issues in the patient with diabetes and foot ulcers
LITCHFORD MD
Levin and O'Neal's The Diabetic Foot, 199-217 (2008)
A Djeha et al.
British journal of haematology, 80(2), 235-241 (1992-02-01)
The effect of different forms of iron and iron-binding proteins on the proliferative response of human lymphocytes to phytohaemagglutinin (PHA) has been studied. Transferrin enhanced proliferation, the effect being proportional to the degree of iron saturation up to 100%, but
Non-invasive in vivo imaging of near infrared-labeled transferrin in breast cancer cells and tumors using fluorescence lifetime FRET
Abe K, et al.
PLoS ONE, 8(11), e80269-e80269 (2013)