描述
Merck USA index - 14, 9571
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
pI
5.8
溶解性
water: 10 mg/mL
痕量阳离子
Fe: 0.1%
储存温度
−20°C
一般描述
来自人血浆的天然转铁蛋白。转铁蛋白是一种主要的铁结合蛋白,在人血浆或血清中测得,浓度为3mg/ml。其浓度与血清的总铁结合能力相关,其水平由铁的可用性调节。它具有抗细菌和抗真菌活性,对通过网织红细胞合成血红素的铁利用是必需的。以Tf结合铁的形式贮藏在骨髓中。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
从150 mM NaCl、20 mM磷酸钠缓冲液(pH值7.4)中冷冻干燥。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血浆制备而成。
重悬
复溶后,等分并冷冻(-20°C)用于长期贮藏,或添加NaN₃并冷藏(4°C)用于短期贮藏。贮备溶液在4°C可稳定保存最多2周。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3