推荐产品
用途
sufficient for 50 purifications
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
RNA purification: suitable
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在液氮中将组织研磨成细粉末之后,细胞裂解,细胞残渣通过物理和化学方法与内源性RNA分离。随后,RNA结合到柱式支撑硅胶底物上,经过几遍洗涤去除污染物。
从柱上洗脱总RNA,然后在Northern杂交、RT-PCR和qRT-PCR等常规应用中使用。
應用
特點和優勢
- 每次制备至多可获得60 μg高纯度浓缩RNA
- 实验方案高度有效,可在30分钟内完成RNA纯化
- 专为研究困难的植物组织而设计
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Heart
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
其他客户在看
商品
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
相关内容
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.